Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-130 Sömlös stickad polyamid antistatisk handskar med belagd handflata
Produktkod. 16029891 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 16029891
Brand: Ansell 11130080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Handskar är stickade med en sömlös, non-stop process med höghållfast polyamid kontinuerlig tråd. Antistatiska egenskaper skyddar användare från elektrostatisk urladdning.
  • Handskar stickas med en sömlös, non-stop process
  • Textilfoder gjord av höghållfast polyamid kontinuerlig tråd som innehåller koppar
  • Sömlösa, fina sömmar förbättrar användarkomforten
  • Sträckbar polyuretanbeläggning på handflatan för greppförmåga
  • Antistatiska egenskaper ger användaren handskydd mot elektrostatisk urladdning
  • Låg ludd för renrumsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Hand Specifik
Material Polyamid
Produkttyp Antistatiska handskar
Storlek 8
EN388 Standard 3131A
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Typ av palm Överdragen
Serie 11-130
Garnmätare 13