Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-135 Sömlös stickad polyamid antistatisk handskar med belagda fingertoppar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Handskar stickas med en sömlös, non-stop process
- Textilfoder gjord av höghållfast polyamid kontinuerlig tråd som innehåller koppar
- Sömlösa, fina sömmar förbättrar användarkomforten
- Stretchbar polyuretanbeläggning på fingertopparna för greppförmåga
- Antistatiska egenskaper ger användaren handskydd mot elektrostatisk urladdning
- Låg ludd för renrumsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Antistatiska handskar |
| Storlek | 8 |
| EN388 Standard | 113XA |
| Visa mer |