Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-200 Hi-Vis Skärtålig Sleeve med Velcro™ Stängning
Produktkod. 16865180
Change view
Längd (engelska):
19 tum
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
16865180 19 tum 12 par
1 options
Produktkod. 16865180 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11202000
 Begränsad artikel
I lager
Generös storlek i armen minskar svett och irritation, samtidigt som den möjliggör rörelsefrihet så att arbetare kan utföra farliga uppgifter utan begränsningar.
  • Generöst utrymme i armområdet minskar svett och irritation
  • Anatomisk design med justerbart underarmsområde möjliggör rörelsefrihet
  • Ökar produktiviteten genom att tillåta arbetare att slutföra sina uppgifter utan begränsningar
  • Förbättrar säkerheten i områden med svagt ljus med färger med hög synlighet
  • Ger EN Level 5 Cut Performance (ANSI A3) och nivå 1 termiskt skydd (EN407)
  • Ergonomisk design och fixeringssystem ökar arbetarnas acceptans vilket leder till färre olyckor och skador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Produkttyp Skärsäker hylsa
Material Nylon
Färg Hi-vis gul
Sterilitet Icke-steril
Stil Standardhylsa
Disponibel Återanvändbar
Förslutningstyp Velcro Rem
Sömtyp Förstärkt
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Manschettstil Sticka utan tumslits
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Längd (engelska) 19 tum
Längd (metrisk) 475 mm