Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Ärmar
Produktkod. 17627455
Change view
Storlek:
Bred
Smal
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17627455 Smal
17637455 Bred
17647455 Smal
17657455 Bred
17667455 Smal
17677455 Bred
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17627455 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 11280120N
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Sleeves har en sömlös design och alternativ av längder och bredder för att säkerställa en utmärkt passform för komfort hela dagen
  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology ger klassens bästa skärskydd och en mjuk och sval känsla för arbetaren
  • Konstruerad för att utföra i kombination med alla HyFlex™ skärtålig handske
  • Finns i tre versioner: Extra Wide, Wide, Narrow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Smal
Konstruktion Stickad
Produkttyp Ärm
Material HPPE-garn
Färg Grå
Sterilitet Icke-steril
Stil Ambidextrous
Disponibel Återanvändbar
Förslutningstyp Elastisk ovandel med stickad manschett
Sömtyp Sömlöst
Latexfri Ja
Modell HyFlex ™11-280
För användning med (applikation) Glasreparation och utbyte; Hantering av plåt och paneler
Certifikat och efterlevnad REACH-kompatibel
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN420:2003 + A1:2009; Kategori ll
Längd (metrisk) 30 cm