Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Ärmar
Beskrivning
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology ger klassens bästa skärskydd och en mjuk och sval känsla för arbetaren
- Konstruerad för att utföra i kombination med alla HyFlex™ skärtålig handske
- Finns i tre versioner: Extra Wide, Wide, Narrow
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Bred |
| Konstruktion | Stickad |
| Produkttyp | Ärm |
| Material | HPPE-garn |
| Färg | Grå |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Ambidextrous |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Förslutningstyp | Elastisk ovandel med stickad manschett |
| Sömtyp | Sömlöst |
| Visa mer |