Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-290 High Cut Compression Sleeve
Produktkod. 17816698
Change view
Storlek:
Bred
Smal
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17816698 Bred
17806698 Smal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17816698 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11290180W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8948.60 SEK
    5746.60 SEK / Paket med 30
    Save 3202.00 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
De HyFlex™ 11-290 High Cut Compression Sleeve ger kontaktvärme och högt skärskydd samtidigt som den behåller en bekväm ergonomisk design.
  • Har ™ Intercept- teknik för att ge högre skärskydd (ANSI Skärnivå A5/ISO Skärnivå E)
  • Ger kontaktvärmeskydd (EN407 nivå 1)
  • Förbättrar armrörelser, ökar blodcirkulationen och stabiliserar armmusklerna för att förhindra skador (DIN) SPEC 4868)
  • Ergonomisk design säkerställer en perfekt passform under hela arbetsdagen
  • Integrerad armbågsdyna skyddar mot stötar
  • Finns i två versioner: Wide& Smal
  • Glasfiberfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Bred
Konstruktion Stickad
Produkttyp Skärskyddshylsor
Material Para-aramid, rostfritt stål, polyamid, Spandex
Färg Mörkblå
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Återanvändbar
Förslutningstyp Elastiska ändar
Sömtyp Sömlöst
Betyg för skärmotstånd ANSI A5
Manschettstil Sticka
Rengöringsprocedur Tvätttemperatur 104 °F (40 °C)
Latexfri Ja
Modell 11-290
Certifikat och efterlevnad ANSI CUT A5, ANSI ABR 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO Skärnivå E, EN407 Nivå 1, DIN SPEC 4868
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45 cm
nr per ärende 30