Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1)
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Produkttyp:
Lätta mekaniska skyddshandskar
Mekaniska skyddshandskar
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beschreibung
- Handske stickad med en sömlös non-stop process.
- Textilfoder av polyamidtråd med hög elasticitet.
- Elastisk stickad handled.
- Ambidextrös form fördubblar handskens livslängd genom att möjliggöra användning av båda sidor.
- Utmärkt anpassningsförmåga tack vare dess töjbarhet.
- Låg luddhandske.
- Utmärkt komfort och fingerfärdighet
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Material på baksidan | Nylon |
| Klorerad | Nej |
| Klassificering | Kategori I |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Manschettmaterial | Nylon |
| Beskrivning | Komfort och produktskydd |
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur