Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-423 11-427 (ex Puretough™ P3000 Tropique)
Produktkod. 15853670 Handla allt Ansell Produkter
:
Storlek: 10
Produktkod. 15853670
Brand: Ansell™ 11423100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt komfort och fingerfärdighet. Luddfri handske
  • Sömlös stickad handske, mått 13.
  • Palm passform beläggning.
    Vattenbaserad process miljövänlig innovativ beläggning.
  • Silikonfri.
  • Bra nötnings- och skärmotstånd.
  • Värmebeständig upp till 100 °C.
  • Denna handske har en indikatorknapp (orange) som tillhör en färgkod som motsvarar en skärnivå: 1 (grön), 3 (orange), 5 (röd).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan INTERCEPT™ teknik garn
Certifikat och efterlevnad EN388:2016/4X32B, EN407/X1XXXX
Klassificering Kategori III
Rengöringsprocedur Tvätttemperatur 40° C
Belagt område Palm
Manschettmaterial Sömlös foder med INTERCEPT™ teknik garn
Klipp stil Knitwrist
Beskrivning Utmärkt komfort och fingerfärdighet. Luddfri handske
Beläggningsmaterial Kloropren
Färg Grå, Gult
Betyg för skärmotstånd 5
Disponibel Återanvändbar
Kvalitet Industriell kvalitet
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Polyamide, Fiberglass, Nitrile
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Mekaniska/skärskyddshandskar (medelstarka)
Storlek 10
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 1.30 mm
För användning med (applikation) För fin taktexthantering som behöver ett mycket bra skydd mot skärning.
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Sticka
Foder Sömlös foder med INTERCEPT™ teknik garn
Modell 11-423
Förpackningstyp Polybag/kartong
Punkteringsbetyg 2
Motståndskraftig mot Stöt, vibration
Serie Hyflex 11-serien
Tear Rating 4
Mått (L x B) 260 x 90 mm
Längd (engelska) 260 mm
Vikt (metrisk) 33 g
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.