Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-425 Series Grå och Vita Polyeten Medium Weight Handskar
Produktkod. 15326494 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 15326494
Brand: Ansell™ 11425080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Röd indikatoretikett anger högsta klippnivåskydd. Utmärkt nötningsbeständighet. Vattenbaserad process miljövänlig innovativ beläggning.
  • Känslig grå vattenbaserad mixad syntetisk sammansatt beläggning i handflatan
  • Silikonfri
  • Stickad konstruktion
  • Sömlös foder med INTERCEPT™ teknik garn
  • Vattenbaserad polyuretan- och nitrilbeläggning
  • Stickad manschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Polyeten
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI II EN 388 : 4543, ANSI
Manschettmaterial Polyeten
Beläggningsmaterial Nitrile
Färg Gray
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Polyamide, Fiberglass, HPPE, Polyurethane, Nitrile
Produkttyp Medelviktshandskar
Storlek 8
Handske manschettstil Sticka
Liner material Techcor™
Foder Techcor™
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Utmärkt nötningsbeständighet