Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-425 Series Grå och Vita Polyeten Medium Weight Handskar
Produktkod. 15356494 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 15356494
Brand: Ansell™ 11425110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Röd indikatoretikett anger högsta klippnivåskydd. Utmärkt nötningsbeständighet. Vattenbaserad process miljövänlig innovativ beläggning.
  • Känslig grå vattenbaserad mixad syntetisk sammansatt beläggning i handflatan
  • Silikonfri
  • Stickad konstruktion
  • Sömlös foder med INTERCEPT™ teknik garn
  • Vattenbaserad polyuretan- och nitrilbeläggning
  • Stickad manschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Polyeten
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI II EN 388 : 4543, ANSI
Manschettmaterial Polyeten
Beläggningsmaterial Nitrile
Färg Gray
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Polyamide, Fiberglass, HPPE, Polyurethane, Nitrile
Produkttyp Medelviktshandskar
Storlek 11
Handske manschettstil Sticka
Liner material Techcor™
Foder Techcor™
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Utmärkt nötningsbeständighet