Läs mer
Ansell™ Hyflex™ 11-427-serien Medium Duty 3/4-doppade nitrilpolyuretanhandskar
Produktkod. 15422115 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 15422115
Brand: Ansell™ 11427100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger bra komfort och fingerfärdighet. Ansell Hyflex™ 11-427 Series Medium Duty 3/4-doppade nitrilpolyuretanhandskar är luddfria och sömlöst stickade.
  • Mekaniska skyddshandskar
  • Sömlös stickad handske, mått 13
  • Palm passform beläggning
  • Vattenbaserad process miljövänlig innovativ beläggning
  • Silikonfri
  • Bra nötnings- och skärmotstånd
  • Värmebeständig upp till 100 °C
  • Erbjuder en indikatorknapp (orange) som tillhör en färgkod som motsvarar en skärnivå: 1 (grön), 3 (orange), 5 (röd)
Applikationer :
  • Aeronautik
  • Montering av metalldelar och komponenter
  • Montering av vitvaror
  • Efterarbete
  • Glastillverkning
  • Skärning av små torra eller lätt oljade delar
  • Underhåll
  • Insprutning och formning av plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2006, EN 407:2004
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Industrial
Färg Grå, Ljusgul
Disponibel Reusable
Exteriör finish No Texture
Latexfri Yes
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek 10
Sterilitet Non-sterile
Handske manschettstil Sticka
Modell 11-427_10
Serie 11-427
Längd (metrisk) 220 till 260 mm