Läs mer
Ansell™ Hyflex™ 11-427-serien Medium Duty 3/4-doppade nitrilpolyuretanhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Mekaniska skyddshandskar
- Sömlös stickad handske, mått 13
- Palm passform beläggning
- Vattenbaserad process miljövänlig innovativ beläggning
- Silikonfri
- Bra nötnings- och skärmotstånd
- Värmebeständig upp till 100 °C
- Erbjuder en indikatorknapp (orange) som tillhör en färgkod som motsvarar en skärnivå: 1 (grön), 3 (orange), 5 (röd)
Applikationer :
- Aeronautik
- Montering av metalldelar och komponenter
- Montering av vitvaror
- Efterarbete
- Glastillverkning
- Skärning av små torra eller lätt oljade delar
- Underhåll
- Insprutning och formning av plast
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2006, EN 407:2004 |
| Accelerator gratis | Yes |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Grå, Ljusgul |
| Disponibel | Reusable |
| Exteriör finish | No Texture |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Produkttyp | Nitrile Gloves |
| Visa mer |