Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-500 Medium-Duty Industrihandskar
Produktkod. 11766414 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
Förpackningsstorlek:
12 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11766414 9 12 par
11746414 7 12 par
11756414 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11766414 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11500090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 SEK
    1195.73 SEK / 12 par
    Save 579.27 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Industrihandskar ger komfort och ett säkert grepp. Idealisk för torra eller lätt oljetillämpningar där arbetare behöver lätt skärskydd.
  • Idealisk för monterings- och underhållsarbeten som involverar hantering av vassa och spetsiga verktyg och material
  • Skärtålig stretch Kevlar™ liner ger bekväm passform och skydd mot störande hack och nötning
  • Svart skumnitrilbeläggning på handflatan och fingertopparna leder bort olja från handskytan
  • Förlängd manschett för extra skärskydd runt handleden
  • Gult
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Svart, Gult
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Latexfri Ja
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 9
EN388 Standard EN 388:3231B, EN 388:3231
För användning med (applikation) Fordon, maskiner och utrustning, metalltillverkning
Färg på handskemanschett Brun
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon, Lycra™ aramidfiber
Modell 11-500-9 205577
Serie HyFlex™ 11-500
Längd (engelska) 7,8 tum
Längd (metrisk) 19.8 cm