Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-500 Medium-Duty Industrihandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Idealisk för monterings- och underhållsarbeten som involverar hantering av vassa och spetsiga verktyg och material
- Skärtålig stretch Kevlar™ liner ger bekväm passform och skydd mot störande hack och nötning
- Svart skumnitrilbeläggning på handflatan och fingertopparna leder bort olja från handskytan
- Förlängd manschett för extra skärskydd runt handleden
- Gult
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III |
| Konstruktion | Sticka |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Svart, Gult |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 7 |
| Visa mer |