Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-515 Hi-Vis Skärbeständiga Nitrilhandskar med Intercept Technology™ Konstruktion
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Handskar kombinerar komfort och hållbarhet med ANSI Nivå 5 Cut Performance
- Ergonomiskt designad med hi-vis-färger för att bättre skydda användare i svagt ljus
- Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
- Förlängd manschett ger extra skärskydd i det mycket känsliga handledsområdet
- Skumnitrilformulering ger längre slitage för ökad hållbarhet
- Förbättrar grepp och taktilitet i lätt olja eller torra miljöer för greppsäkerhet vid hantering av vassa föremål och knivar
- Ger arbetarna förmågan att arbeta säkert och effektivt
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Orange |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A5 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Intercept Technology Garn |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Storlek | 6 |
| Visa mer |