Läs mer
Ansell Edmont™ Hyflex™ 11-518 Series Ultra Light Duty polyuretanhandskar
Produktkod. 12618665 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek: 7
Produktkod.
12618665 Storlek: 7
1 options
Produktkod. 12618665 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer 11518070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2654.80 SEK
    1738.19 SEK / 12 par
    Save 916.61 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skräddarsydd för handpassform, skapar känslan av barhandskomfort. Ansell Edmont™ Hyflex™ 11-518 Series Ultra Light Duty Polyuretanhandskar är ultralätta skärtåliga handskar.
  • Industriella handskar
  • Skyddar arbetare med denna första verkligt lätta handske med skärskydd på EN nivå 3
  • Mjukt och ultralätt sömlöst foder andas för att hålla händerna svala och torra och erbjuder ökad flexibilitet
  • Bra fingertoppskänslighet med överlägsen komfort
  • Dyneema™ Diamond Technology fibertunn PU-beläggning ger oöverträffad fingerfärdighet och taktilitet för applikationer med skärrisker
Applikationer :
  • Applicera finish på material, produkter
  • Montering& inspektion av komponenter
  • Leverans av delar till produktionslinje
  • Slutmontering
  • Hantering av inkommande varor
  • Öppning av ugnar dränerar pumpar ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
  • Plocka, fästa komponenter
  • Pressformsprutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2006
Konstruktion Stickning
Beskrivning Mätare: 18
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifikt
Latexfri Ja
Material Polyuretan
Produkttyp Industrihandskar
Storlek 7
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon - Spandex - Dyneema™ Diamantteknologi
Förpackningstyp 12 par i en påse, 12 påsar i en kartong
Serie 11-518
Längd (metrisk) 210 till 265 mm