Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-528 Skärbeständig polyester Spandex Handskar med Intercept Technology™
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Glasfri intercept liner ger ökat skärskydd
- Förbättrad flexibilitet för rörelseomfång och taktilitet vid hantering av små delar
- Greppprestanda för säker hantering i torra till lätta oljiga applikationer
- Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
- NBR Skumbeläggning ger ANSI 4 Nötningsbeständighet
- DMF-fri
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Black |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Intercept Technology Garn |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Storlek | 6 |
| Visa mer |