Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-561 Skärskydd industrihandskar, palmbelagda
Produktkod. 17820661
Change view
Storlek:
5
6
7
8
9
10
11
12
Färg på handskemanschett:
Blått
Brun
Grön
Gult
Lila
Rött
Svart
Vitt
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Färg på handskemanschett
17820661 7 Rött
17800661 5 Vitt
17810661 6 Lila
17830661 8 Gult
17840661 9 Brun
17850661 10 Svart
17860661 11 Blått
17870661 12 Grön
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17820661 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11561070
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Industrihandskar är idealiska för när hög skär-, punkterings- och nötningsbeständighet krävs i torra till lätt oljiga arbetsförhållanden. Den tunna, lätta beläggningen använder FORTIX-teknik, vilket ger extra hållbarhet och en passform som är bekväm och andas.
  • De INTERCEPT™ garn ger ett högt skärskydd samtidigt som det ger fingerfärdighet och komfort
  • Handflatans beläggningsdesign förbättrar greppet, förlänger handskens livslängd under nötande förhållanden och låter handen andas
  • Handsken är silikonfri vilket förhindrar överföring av silikonföroreningar till metalldelar innan målning
  • De Oeko-Tex certifieringen garanterar att handsken inte innehåller några skadliga ämnen som DMF eller andra kemikalier
  • Glasfiberfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blått, Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nylon, HPPE, Spandex, Polyester, Nitril
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 7
EN388 Standard EN 388:4X42C
Färg på handskemanschett Rött
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon, HPPE, Basalt, Polyester, Spandex
Modell 11561070
Serie HyFlex™ 11-561
Tummen stil Hörnsten
Längd (engelska) 8,2 tum
Längd (metrisk) 21 cm