Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-584 Säkerhetshandskar med skärskydd
Code produit 18942090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Storlek:
5
6
7
8
9
10
11
12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Storlek
18942090 9
18902090 5
18912090 6
18922090 7
18932090 8
18952090 10
18962090 11
18972090 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18942090 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11584090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32960.00 SEK
    3132.51 SEK / 12 par
    Save 29827.49 SEK
    90% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ökar precision och produktivitet med andrahudskomfort i en ANSI A6/ISO F-klassad handske
  • AEROFIT™ Beläggning: upp till 30 % tunnare* för exceptionell taktilitet och kontroll
  • Andningsbar 21-gauge liner: levererar premiumkomfort i precisionshantering
  • Produktivitetshöjande design: möjliggör snabbare och mer precist arbete.
  • Second-Skin Design: Konstruerad med AEROFIT™ Precision Comfort Technology, en innovativ, flexibel nitrilbeläggning av skum som ger förbättrad taktilitet, känslighet och en bekvämare, andningsbar handskkänsla.
  • Premiumkomfort: Överväldigande föredragen för precisionshantering och heldagsanvändning*.
  • Beprövad produktivitet: Användare som bär HyFlex skyddshandskar med AEROFIT™ Technology utförde precisionsuppgifter snabbare än jämförbara handskar på marknaden*.
  • Avancerat skärskydd: Nästa generations INTERCEPT™ förstärkt HPPE-garn ger pålitlig ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F skärmotstånd för säkerhet vid hantering av vassa delar.
  • Förbättrad efterlevnad: Certifierad hudvänlig och pekskärmskompatibel för att minska avtagning av handskar under skiften.
*Jämfört med standardhandskar Ansell med samma skyddsnivå
*Baserat på en undersökning bland 52 handskbärare som jämför Ansell handskar med tävlingshandskar på marknaden (maj 2025); testning utförd med HyFlex 11-574 handskar. Resultaten kan variera mellan andra handskar i serien.
Använd inte mot kemikalier; handsken är inte vätsketät. Använd inte mot lågor eller temperaturer – 25 °C eller +100 °C; Använd inte för tunga mekaniska tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifikat och efterlevnad ANSI/ISEA 105-2024 ABR nivå 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 388:2016 +A1:2018,OEKO-TEX™ Centexbel
Belagt område Palm
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Skumnitril
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A6
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Nylon, Spandex, Polyester, HPPE, Volfram, Naturgummi, Skumnitril
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 9
EN388 Standard EN388:3X32F
För användning med (applikation) Hantering av metallplåtar och paneler
Kön Unisex
Färg på handskemanschett Grå
Handske manschettstil Knitwrist
Greppdesign Grov
Foder Stickat foder
Förpackningstyp Väska
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 3
Kvantitet 12 par/band, 12 band/kartong
Serie Hyflex 11-584 Aerofit-teknik
Tummen stil Förstärkt
Garnmätare 21
Längd (engelska) 9,52 tum
Längd (metrisk) 242 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.