Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-584 Säkerhetshandskar med skärskydd
Beskrivning
- AEROFIT™ Beläggning: upp till 30 % tunnare* för exceptionell taktilitet och kontroll
- Andningsbar 21-gauge liner: levererar premiumkomfort i precisionshantering
- Produktivitetshöjande design: möjliggör snabbare och mer precist arbete.
- Second-Skin Design: Konstruerad med AEROFIT™ Precision Comfort Technology, en innovativ, flexibel nitrilbeläggning av skum som ger förbättrad taktilitet, känslighet och en bekvämare, andningsbar handskkänsla.
- Premiumkomfort: Överväldigande föredragen för precisionshantering och heldagsanvändning*.
- Beprövad produktivitet: Användare som bär HyFlex skyddshandskar med AEROFIT™ Technology utförde precisionsuppgifter snabbare än jämförbara handskar på marknaden*.
- Avancerat skärskydd: Nästa generations INTERCEPT™ förstärkt HPPE-garn ger pålitlig ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F skärmotstånd för säkerhet vid hantering av vassa delar.
- Förbättrad efterlevnad: Certifierad hudvänlig och pekskärmskompatibel för att minska avtagning av handskar under skiften.
*Jämfört med standardhandskar Ansell med samma skyddsnivå
*Baserat på en undersökning bland 52 handskbärare som jämför Ansell handskar med tävlingshandskar på marknaden (maj 2025); testning utförd med HyFlex 11-574 handskar. Resultaten kan variera mellan andra handskar i serien.
Använd inte mot kemikalier; handsken är inte vätsketät. Använd inte mot lågor eller temperaturer – 25 °C eller +100 °C; Använd inte för tunga mekaniska tillämpningar.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ANSI/ISEA 105-2024 ABR nivå 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018,OEKO-TEX™ Centexbel |
| Belagt område | Palm |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Skumnitril |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A6 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | Nylon, Spandex, Polyester, HPPE, Volfram, Naturgummi, Skumnitril |
| Show More |