Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-600W Vit Nylon Handskar med polyuretanbeläggning
Produktkod. 12600712 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12600712
Brand: Ansell 11600110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyuretanbeläggning på handflatan förbättrar taktil känslighet, medan den vita färgpaletten är användbar för rena applikationer.
  • Designad för lätta och känsliga applikationer i torra miljöer
  • Skicklighet med bara händer med skydd för lätta applikationer
  • Polyuretanbeläggning på handflatan förbättrar den taktila känsligheten
  • Vit färg är idealisk för rena applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Manschettmaterial Polyuretan
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish No Texture
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Nylon
Produkttyp Light-duty Mechanical Protection Gloves
Storlek 11
För användning med (applikation) Fordon, maskiner/utrustning och metalltillverkning
Handske manschettstil Sticka
Serie 11-600W
Garnmätare 15