Description
- Designad för lätta och känsliga applikationer i torra miljöer
- Skicklighet med bara händer med skydd för lätta applikationer
- Polyuretanbeläggning på handflatan förbättrar den taktila känsligheten
- Vit färg är idealisk för rena applikationer
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Manschettmaterial | Polyuretan |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Vitt |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Show More |