Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-600W Vit Nylon Handskar med polyuretanbeläggning
Produktkod. 12620712 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12620712 7 12 par
12610712 6 12 par
12690702 10 -
12600712 11 12 par
12640712 9 12 par
12630712 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12620712 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11600070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.60 SEK
    430.05 SEK / 12 par
    Save 248.55 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyuretanbeläggning på handflatan förbättrar taktil känslighet, medan den vita färgpaletten är användbar för rena applikationer.
  • Designad för lätta och känsliga applikationer i torra miljöer
  • Skicklighet med bara händer med skydd för lätta applikationer
  • Polyuretanbeläggning på handflatan förbättrar den taktila känsligheten
  • Vit färg är idealisk för rena applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Ecovadis-märkning, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, CE-nummer, ANSI ABR 3, ANSI Kapning A1, Kategori II, REACH-kompatibel
Klorerad Nej
Belagt område Palmbelagd
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Nylon, Polyuretan
Produkttyp Polyuretanhandskar
Storlek 7
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Längd (engelska) 225 till 285 cm
Längd (engelska) manschett 7,87 till 10,23 cm
Längd (metrisk) 200 till 260 mm
Längd (metrisk) manschett 7,87 till 10,23 cm