Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-600W Vit Nylon Handskar med polyuretanbeläggning
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Designad för lätta och känsliga applikationer i torra miljöer
- Skicklighet med bara händer med skydd för lätta applikationer
- Polyuretanbeläggning på handflatan förbättrar den taktila känsligheten
- Vit färg är idealisk för rena applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Vitt |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Doppbelagda handskar |
| Storlek | 8 |
| Visa mer |