Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-600W Vit Nylon Handskar med polyuretanbeläggning
Produktkod. 12690702 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12690702 10 -
12610712 6 12 par
12620712 7 12 par
12600712 11 12 par
12640712 9 12 par
12630712 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12690702 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11600100
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyuretanbeläggning på handflatan förbättrar taktil känslighet, medan den vita färgpaletten är användbar för rena applikationer.
  • Designad för lätta och känsliga applikationer i torra miljöer
  • Skicklighet med bara händer med skydd för lätta applikationer
  • Polyuretanbeläggning på handflatan förbättrar den taktila känsligheten
  • Vit färg är idealisk för rena applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish No Texture
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Nylon
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Storlek 10
För användning med (applikation) Fordon, maskiner/utrustning och metalltillverkning
Handske manschettstil Sticka
Serie 11-600W
Garnmätare 15