Läs mer
Ansell™ HyFlex™ Speciella industrihandskar
Produktkod. 12650712 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12650712
Brand: Ansell™ 11601100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för lätta och känsliga applikationer i torra miljöer som kräver maximala nivåer av fingerfärdighet.
  • För montering av små delar som små lager, leder och fjädrar
  • Nylon liner
  • Stickad konstruktion
  • Polyuretanbeläggning
  • Palmbelagd finish
  • Stickad manschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Polyuretan
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI III, EN 388 : 3121, ANSI , CE-märkt
Manschettmaterial Polyuretan
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Gray
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Nylon
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 10
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Foder Nylon
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Precisions-, skärbeständiga, oljeavvisande och specialprodukter
Serie 11-601