Läs mer
Ansell™ HyFlex™ Speciella industrihandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- För montering av små delar som små lager, leder och fjädrar
- Nylon liner
- Stickad konstruktion
- Polyuretanbeläggning
- Palmbelagd finish
- Stickad manschett
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Polyuretan |
| Certifikat och efterlevnad | Standarder KATEGORI III, EN 388 : 3121, ANSI , CE-märkt |
| Manschettmaterial | Polyuretan |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Gray |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Lättviktshandskar |
| Visa mer |