Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-605 Light Duty Nylon Handskar med polyuretanbelagda fingertoppar
Produktkod. 12600722 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12600722
Brand: Ansell 11605100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Industrihandskar designade för lätta och ömtåliga applikationer i torra miljöer som kräver höga nivåer av fingerfärdighet.
  • Nylon handskar är bekväma och flexibla
  • Polyuretanbeläggning på fingertopparna förbättrar den taktila känsligheten
  • Designad för lätta och känsliga applikationer som kräver höga nivåer av skicklighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Belagt område Fingertoppar
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt, Gult
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Fingertip Textured
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Nylon
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 10
EN388 Standard 003XA
För användning med (applikation) Fordon, maskiner/utrustning och metalltillverkning
Handske manschettstil Sticka
Serie 11-605
Garnmätare 15