Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-605 Light Duty Nylon Handskar med polyuretanbelagda fingertoppar
Produktkod. 12620722 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12620722
Brand: Ansell 11605070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Industrihandskar designade för lätta och ömtåliga applikationer i torra miljöer som kräver höga nivåer av fingerfärdighet.
  • Nylon handskar är bekväma och flexibla
  • Polyuretanbeläggning på fingertopparna förbättrar den taktila känsligheten
  • Designad för lätta och känsliga applikationer som kräver höga nivåer av skicklighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Belagt område Fingertoppar
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt, Gult
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Fingertip Textured
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Nylon
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 7
EN388 Standard 003XA
För användning med (applikation) Fordon, maskiner/utrustning och metalltillverkning
Handske manschettstil Sticka
Serie 11-605
Garnmätare 15