Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-605 Light Duty Nylon Handskar med polyuretanbelagda fingertoppar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Descrizione
- Nylon handskar är bekväma och flexibla
- Polyuretanbeläggning på fingertopparna förbättrar den taktila känsligheten
- Designad för lätta och känsliga applikationer som kräver höga nivåer av skicklighet
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Belagt område | Fingertoppar |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Vitt, Gult |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | Fingertip Textured |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Doppbelagda handskar |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto