Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-616 Series svart och grön/blå polyuretan lättviktshandskar
Produktkod. 12600732 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
missing translation for 'unitSize'
12 par
Product Code. 12600732
missing translation for 'mfr': Ansell™ 11616090
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designad för ett brett utbud av lätta applikationer i torra eller lätt oljiga miljöer. Erbjuder enastående komfort, passform och känslighet för den mest känsliga hanteringen.
  • 18-gauge stickteknik gör att den här handsken är extremt tunn men ändå tuff
  • Idealisk för arbetare som behöver en högre nivå av passform, beröring och precision
  • Idealisk för applikationer där bomullshandskar eller inga handskar alls används trots risk för repor, blåsor och mindre skador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material på baksidan Polyuretan
Certifikat och efterlevnad CE-märke, EN 388:3121
Manschettmaterial Polyuretan
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Green
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Polyurethane
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 9
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Foder Nylon
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Serie 11-616