Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-616 Series svart och grön/blå polyuretan lättviktshandskar
Produktkod. 12650722 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12650722
Brand: Ansell™ 11616100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för ett brett utbud av lätta applikationer i torra eller lätt oljiga miljöer. Erbjuder enastående komfort, passform och känslighet för den mest känsliga hanteringen.
  • 18-gauge stickteknik gör att den här handsken är extremt tunn men ändå tuff
  • Idealisk för arbetare som behöver en högre nivå av passform, beröring och precision
  • Idealisk för applikationer där bomullshandskar eller inga handskar alls används trots risk för repor, blåsor och mindre skador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Polyuretan
Certifikat och efterlevnad CE-märke, EN 388:3121
Manschettmaterial Polyuretan
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Blue
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Nylon
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 10
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Foder Nylon
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Serie 11-616