Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-616 Series svart och grön/blå polyuretan lättviktshandskar
Handla allt Ansell ProdukterDescription
- 18-gauge stickteknik gör att den här handsken är extremt tunn men ändå tuff
- Idealisk för arbetare som behöver en högre nivå av passform, beröring och precision
- Idealisk för applikationer där bomullshandskar eller inga handskar alls används trots risk för repor, blåsor och mindre skador.
Specifications
Specifications
| Material på baksidan | Polyuretan |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märke, EN 388:3121 |
| Manschettmaterial | Polyuretan |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Blått |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifikt |
| Material | Nylon, Polyuretan |
| Produkttyp | Lättviktshandskar |
| Storlek | 7 |
| Show More |