Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-618 serie polyuretanhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Mörk liner och handske maskerar smuts och minskar handsksvinnet
- Lätt 18 gauge liner
- Idealisk för fordons- och metalltillverkningsindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Polyuretan |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkning, EN 388:2121 |
| Manschettmaterial | Polyuretan |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Blue |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Polyurethane |
| Produkttyp | Lättviktshandskar |
| Visa mer |