Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-618 serie polyuretanhandskar
Produktkod. 11736653 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek Unit Size
11736653 9 12 par
11786643 10 12 par
11796643 11 -
11706653 6 12 par
11716653 7 12 par
11726653 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11736653 Supplier Ansell™ Supplier No. 11618090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.30 SEK
    530.41 SEK / 12 par
    Save 301.89 SEK
    36% Av
I lager
Add to basket
Add to basket
Nästan en andra hud, denna mycket tunna handske erbjuder enastående komfort, passform och känslighet för den mest känsliga hanteringen. Ansell HyFlex™ 11-618-seriens polyuretanhandskar erbjuder enastående taktilitet och fingerfärdighet.
  • Mörk liner och handske maskerar smuts och minskar handsksvinnet
  • Lätt 18 gauge liner
  • Idealisk för fordons- och metalltillverkningsindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material på baksidan Polyuretan
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, EN 388:2121
Manschettmaterial Polyuretan
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Blått
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifikt
Latexfri Ja
Material Nylon
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 9
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Foder Lined
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Serie 11-618