Beskrivning
- Mörk liner och handske maskerar smuts och minskar handsksvinnet
- Lätt 18 gauge liner
- Idealisk för fordons- och metalltillverkningsindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Polyuretan |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkning, EN 388:2121 |
| Manschettmaterial | Polyuretan |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Blått |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifikt |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Lättviktshandskar |
| Visa mer |