Läs mer
Ansell HyFlex™ Medium-Duty Mechanical Protection Cut-Resistant Gloves
Produktkod. p-8005298 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
144 par
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12690732
Brand: Ansell 11624060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Designed for secure grip on dry to slightly oily pieces in a wide range of environments. Offers a combination of comfort, softness, coolness and cut protection.
  • Constructed of DSM Dyneema™, Spandex™ and nylon
  • Ergnomic design promotes wearer comfort
  • Special formulation of polyurethane coating for flexibility and fit provides sure grip with palm-coated finish
  • Can be washed and reused without any loss of cut protection
  • Strong cut resistance
  • Knitwrist cuff
  • Black and gray color
Compliance
ANSI™ Level 2 cut protection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Manschettmaterial Knit
Beläggningsmaterial Polyurethane
Färg Black, White
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Storlek 6
EN388 Standard EN 388:4342
För användning med (applikation) Glass manufacturing, assembly, plastics injection and moulding, automotive, handling of sharp edged objects, preassembling, cutting of small dry or lightly oiled parts, maintenance
Handske manschettstil Knit
Liner material Lycra™
Modell 11-624_6
Serie HyFlex™ 11-624