Läs mer
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-625 Series White Polyurethane Medium Weight Gloves
Produktkod. 12650742 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12650742
Brand: Ansell Edmont™ 11625070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Deliver a perfect balance of comfort and sure handling with superior cut resistance. Innovative yarn structure contains an optimal rate of Dyneema™ offering high levels of cut resistance for a safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces.
  • Perfect balance of comfort and sure handling with superior cut resistance.
  • The liners include an innovative yarn structure that contains an optimal rate of Dyneema™.
  • Offers high levels of cut resistance
  • The Lycra™ in the liners of the gloves as well as the polyurethane coating provides excellent flexibility and fit.
  • Designed for use in dry, as well as slightly oily environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Polyurethane
Certifikat och efterlevnad CE Mark, Standard CATEGORY II EN 388 : 4342
Manschettmaterial Polyurethane
Produkttyp Medium Weight Gloves
Storlek 7
Handske manschettstil Knitwrist
Liner material Dyneema™
Foder Spandex/Dyneema™
Typ av palm Coated-palm
Kvantitet 12 Pairs
Motståndskraftig mot High cut resistance