Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-724 lätta, 13 gauge skärskyddshandskar, INTERCEPT™ Teknologi
Produktkod. 16089641 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16089641 8 12 par
16079641 7 12 par
16099641 9 12 par
16009651 10 12 par
16019651 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16089641 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11724080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1686.10 SEK
    1073.60 SEK / 12 par
    Save 612.50 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättviktshandskar erbjuder flexibilitet och passform med optimalt skärskydd. Handflatsdoppad beläggning ger förbättrat grepp i lätta oljemiljöer för säker hantering och förlängd handsklivslängd.
  • Lättviktshandskar lätta att bära under långa arbetstider
  • Liner funktioner optimerade Lycra™ innehåll för kylande effekt på huden
  • Silikonfri polyuretan (PU) handflatsbeläggning ger förbättrat grepp i lätta oljemiljöer för säker hantering
  • Grå beläggning döljer smuts i miljöer med smutsexponering
  • SV Skärnivå 3 (ANSI Nivå 2)
  • SV Nötningsnivå 4 (ANSI Nivå 6)
  • Finns i storlekarna 6 till 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå, Vitt
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material HPPE, Spandex, Polyeten
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 8
EN388 Standard EN 388:4342B, EN 388:4342
För användning med (applikation) Montering av metalldelar och komponenter, lättmetallpressar, underhåll, plastinsprutning och gjutning, primär montering
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Grov
Liner material HPPE, Spandex
Foder Fodrad
Modell 11-724 8 163832
Förpackningstyp procedur
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 2
Serie HyFlex™ 11-724
Tummen stil Vinge
Längd (engelska) 8,4 tum
Längd (metrisk) 20.8 cm