Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-724 lätta, 13 gauge skärskyddshandskar, INTERCEPT™ Teknologi
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Lättviktshandskar lätta att bära under långa arbetstider
- Liner funktioner optimerade Lycra™ innehåll för kylande effekt på huden
- Silikonfri polyuretan (PU) handflatsbeläggning ger förbättrat grepp i lätta oljemiljöer för säker hantering
- Grå beläggning döljer smuts i miljöer med smutsexponering
- SV Skärnivå 3 (ANSI Nivå 2)
- SV Nötningsnivå 4 (ANSI Nivå 6)
- Finns i storlekarna 6 till 11
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå, Vitt |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE, Spandex, Polyeten |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Visa mer |