Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-725 Polyuretanbelagd skärtålig Lycra™ Handskar
Produktkod. 16689073 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16689073 11 12 par
16639073 6 12 par
16649073 7 -
16659073 8 -
16669073 9 -
16679073 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16689073 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11725110
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar kombinerar komfort och fingerfärdighet med en hög grad av skärmotstånd för applikationer som involverar vassa föremål.
  • En balans mellan komfort, fingerfärdighet och säker hantering
  • Hög nivå av skärmotstånd för säker användning i applikationer som involverar kontakt med vassa föremål
  • Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
  • Lycra ™ i fodret/beläggningen ger ökad fingerfärdighet och passform
  • Designad för användning i torra och lätt oljiga miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 11
EN388 Standard 4342B
För användning med (applikation) Bilmontering, konstruktion, underhåll och metalltillverkning
Handske manschettstil Sticka
Serie 11-725
Garnmätare 15