Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-725 Polyuretanbelagd skärtålig Lycra™ Handskar
Produktkod. p-7215062 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
16639073 6 12 par
16649073 7 -
16659073 8 -
16669073 9 -
16679073 10 -
16689073 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16639073 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11725060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar kombinerar komfort och fingerfärdighet med en hög grad av skärmotstånd för applikationer som involverar vassa föremål.
  • En balans mellan komfort, fingerfärdighet och säker hantering
  • Hög nivå av skärmotstånd för säker användning i applikationer som involverar kontakt med vassa föremål
  • Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
  • Lycra ™ i fodret/beläggningen ger ökad fingerfärdighet och passform
  • Designad för användning i torra och lätt oljiga miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 6
EN388 Standard 4342B
För användning med (applikation) Bilmontering, konstruktion, underhåll och metalltillverkning
Handske manschettstil Sticka
Serie 11-725
Garnmätare 15