Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-728 Polyuretanbelagda HPPE-fodrade handskar med Intercept™ Teknologi
Produktkod. 16609083 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Produktkod. 16609083
Brand: Ansell 11728070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar kombinerar komfort och fingerfärdighet med Intercept™ Teknik för att ge ett högt skärmotstånd. Polyuretanbeläggning förbättrar greppförmågan i torra och lätt oljiga miljöer.
  • En kombination av komfort, säker hantering och skärmotstånd
  • Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
  • Idealisk för säker användning vid kontroll och hantering/montering som involverar kontakt med vassa bitar
  • Designad för användning i torra såväl som lätt oljiga miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 7
EN388 Standard 4342B
För användning med (applikation) Glasreparation, metallhantering och formsprutning
Handske manschettstil Sticka
Liner material HPPE
Serie 11-728
Garnmätare 15