Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-728 Polyuretanbelagda HPPE-fodrade handskar med Intercept™ Teknologi
Produktkod. 16639083 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16639083
Brand: Ansell 11728100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Handskar kombinerar komfort och fingerfärdighet med Intercept™ Teknik för att ge ett högt skärmotstånd. Polyuretanbeläggning förbättrar greppförmågan i torra och lätt oljiga miljöer.
  • En kombination av komfort, säker hantering och skärmotstånd
  • Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
  • Idealisk för säker användning vid kontroll och hantering/montering som involverar kontakt med vassa bitar
  • Designad för användning i torra såväl som lätt oljiga miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 10
EN388 Standard 4342B
För användning med (applikation) Glasreparation, metallhantering och formsprutning
Handske manschettstil Sticka
Liner material HPPE
Serie 11-728
Garnmätare 15
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.