Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyuretanbelagda handskar med Intercept™ Teknologi
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- En kombination av komfort, säker hantering och skärmotstånd
- Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
- Idealisk för säker användning vid kontroll och hantering/montering som involverar kontakt med vassa bitar
- Designad för användning i torra såväl som lätt oljiga miljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A5 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Intercept Technology Garn |
| Produkttyp | Skär- och nötningsbeständig handske |
| Storlek | 9 |
| Visa mer |