Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Skärtåliga handskar med riktad förstärkning
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
- Fortix™ Teknik förlänger produktens livslängd
- Ökat skydd i tummens grenområde
- Vattenbaserad polyuretan ökar komforten och fingerfärdigheten
- Oeko-Tek™ 100 certifierade
- Lösningsmedelsfri
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A4 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Intercept Technology Garn |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 9 |
| Visa mer |