Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-739 Polyuretanbelagda förlängda manschetthandskar med Intercept™ Teknologi
Produktkod. 16649093 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 16649093
Brand: Ansell 11739090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar kombinerar komfort och fingerfärdighet med Intercept™ Teknik för att ge ett högt skärmotstånd. Polyuretanbeläggning förbättrar greppförmågan i torra och lätt oljiga miljöer.
  • En kombination av komfort, säker hantering och skärmotstånd
  • Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
  • Idealisk för säker användning vid kontroll och hantering/montering som involverar kontakt med vassa bitar
  • Designad för användning i torra såväl som lätt oljiga miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd Level D
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 9
EN388 Standard 4X43D
För användning med (applikation) Montering, hantering av metalldelar och formsprutning
Handske manschettstil Sticka
Serie 11-739
Garnmätare 13