Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-739 Polyuretanbelagda förlängda manschetthandskar med Intercept™ Teknologi
Produktkod. 16669093 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16669093 11 -
16619093 6 12 par
16629093 7 -
16639093 8 -
16649093 9 -
16659093 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16669093 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11739110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4074.40 SEK
    2610.91 SEK / 12 par
    Save 1463.49 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
I lager
Handskar kombinerar komfort och fingerfärdighet med Intercept™ Teknik för att ge ett högt skärmotstånd. Polyuretanbeläggning förbättrar greppförmågan i torra och lätt oljiga miljöer.
  • En kombination av komfort, säker hantering och skärmotstånd
  • Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
  • Idealisk för säker användning vid kontroll och hantering/montering som involverar kontakt med vassa bitar
  • Designad för användning i torra såväl som lätt oljiga miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd Nivå D
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 11
EN388 Standard 4X43D
För användning med (applikation) Montering, hantering av metalldelar och formsprutning
Handske manschettstil Sticka
Serie 11-739
Garnmätare 13