Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-751 Medium Duty nötningsbeständiga handskar, INTERCEPT™ Teknologi
Handla allt Ansell Produkter
Beskrivning
- FÅNGA UPP Technology™ för hög skärskyddsnivå
- Hög hållbarhet PU-beläggning, ökade nivåer av nötningsbeständighet
- Smutsmaskerande design möjliggör utökad produktanvändning
- I enlighet med standarderna EN420 (Allmänna krav) och EN388 (Mekaniska faror)
- Finns även i leverantörspaket
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Konstruktion | Knit |
| Beläggningsmaterial | Polyurethane |
| Färg | Black |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A4 |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Visa mer |