Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-751 Medium Duty nötningsbeständiga handskar, INTERCEPT™ Teknologi
Produktkod. 16069661 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16069661 7 12 par
16059661 6 12 par
16079661 8 12 par
16089661 9 12 par
16099661 10 12 par
16009671 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16069661 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11751070
I lager
Nivå C skärskyddshandskar ger förbättrad nötningsbeständighet för längre slitage.
  • FÅNGA UPP Technology™ för hög skärskyddsnivå
  • Hög hållbarhet PU-beläggning, ökade nivåer av nötningsbeständighet
  • Smutsmaskerande design möjliggör utökad produktanvändning
  • I enlighet med standarderna EN420 (Allmänna krav) och EN388 (Mekaniska faror)
  • Finns även i leverantörspaket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A4
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material HPPE, Glasfiber, Nylon, Spandex, Polyuretan
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 7
EN388 Standard EN 388:4X43C
För användning med (applikation) Allmänt underhåll, hårdvarumontering, bearbetning, stansning, skärning, råvaruhantering
Handske manschettstil Sticka
Liner material HPPE, glasfiber, Nylon , Spandex
Modell 11751070
Kvantitet 12 par/påse, 12 påsar/Cs.
Serie HyFlex™ 11-751
Längd (engelska) 8,8 tum
Längd (metrisk) 22.4 cm